Learn More
Fisherbrand™ Blocco in alluminio anodizzato
Click to view available options
Descrizione:
Holds 12 x 15mL Tubes
Holds 12 x 16mm Tubes
Holds 20 x 10mm Tubes
Holds 20 x 12mm Tubes
Holds 20 x 13mm Tubes
Holds 24 x 0.5mL Tubes
Holds 24 x 1.5mL Tubes
Holds 24 x 2.0mL Tubes
Holds 35 x 6mm Tubes
Holds 48 x 0.2mL Tubes
Holds 5 x 50mL Tubes
Holds 6 x 20mm Tubes
Holds 6 x 25mm Tubes
No Holes
With 96 Holes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Excellent heat transfer
- Anodized to resist thermal shock
- Available to fit a range of test tube counts and sizes
Specifica
Specifica
Descrizione | Holds 12 x 15mL Tubes |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per provette da centrifuga. |
Materiale | Alluminio anodizzato |
Tipo | Blocco in alluminio anodizzato |
Peso (sistema metrico) | 1 kg |