Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Ring Light
Fiber Optic Ring Lights are available as annular or darkfield versions with specific advantages. For all Ring Lights we offer adapters for a variety of objective series.
718.00€ - 1095.00€
Specifica
Tipo Fiber Optic Ringlight
Lunghezza (sistema imperiale) 3.3 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm for the flexible part
Materiale Eco-friendly Puravis Glass Optical Fibers
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Tipo Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15783012
Vedere i documenti
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157040
Fiber Optic Ringlight 64 mm
718.00€
1 unità
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
12828095
Vedere i documenti
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157410
Fiber Optic Ringlight 88 mm
754.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
15793012
Vedere i documenti
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
Fiber Optic Ringlight 92 mm
718.00€
1 unità
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
11840993
Vedere i documenti
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157420
Fiber Optic Ringlight 96 mm
754.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
12826553
Vedere i documenti
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157406
Fiber Optic Ringlight 120 mm
1095.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Annular Ring Lights offer absolute shadow-free illumination.
  • Darkfield Ring Lights offer low-angle illumination for shiny, reflective surfaces.
  • Ring Light with eco-friendly Puravis fiber optics.
  • High white light transmission thanks to the use of SCHOTT PURAVIS™ fibers.
  • Fiber bundle protected by flexible metal PVC sheating.
  • Mountable direct to the microscope objective.
  • Adapters for different objective diameters available, need to be ordered separately.
  • Housing made of rugged, black anodized aluminum.
Specifica
Specifica
Fiber Optic Ringlight
3.3 ft.
1000 mm for the flexible part
Eco-friendly Puravis Glass Optical Fibers