Learn More
Masterflex™ Animal Free Luer Fitting, ADCF female luer to 1/8 in. L barb adapter
Manufactured of animal-free natural polypropylene, these luers meet Class VI specifications. Cole-Parmer™ Animal Free Luer Fittings offer superior chemical resistance and are suited for ETO and gamma sterilization.
Marca:  Masterflex™ 30800-08
Codice prodotto. 13515770
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • ADCF Female Luer to 1/8 in. L Barb Adapter
  • Not recommended for autoclaving
  • Sold in packs of 25
Specifica
Specifica
Class VI
1/8 in.
Clear
Polypropylene
25/Pk.