Learn More
Sampling Systems™ Angular Beaker
These angular beaker attachments allow the cup to be set in specific locations while using the TeleScoop.
39.05€ - 182.00€
Specifica
Product Type | Swabbing Template |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduato | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduato | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17912042
|
Sampling Systems™
5065B-252 |
250 mL | Yes | Polypropylene |
39.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17902042
|
Sampling Systems™
5065B-502 |
500 mL | No | Polypropylene |
41.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17982032
|
Sampling Systems™
5065B-1001B |
1 L | No | Stainless Steel |
182.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17982112
|
Sampling Systems™
5065B-1002 |
1 L | No | Polypropylene |
45.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17992032
|
Sampling Systems™
5065B-2002 |
2 L | No | Polypropylene |
52.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
- A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
- Attachments are interchangeable and simply click into position
Specifica
Swabbing Template | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Non-sterile |