Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Androgen Receptor (pSer216) Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Stain formalin-fixed, paraffin-embedded tissues with Epredia™ Androgen Receptor, Rabbit Polyclonal Antibody.
187.00€ - 851.70€
Specifica
Antigene Androgen Receptor
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Rabbit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12693357
Vedere i documenti
Epredia™
RB-9030-P0
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12603367
Vedere i documenti
Epredia™
RB-9030-P1
Concentrated 500 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12683357
Vedere i documenti
Epredia™
RB-9030-P
Concentrated 1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12633367
Vedere i documenti
Epredia™
RB-9030-R7
Prediluted 7 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
The androgen receptor (AR) is a member of the steroid superfamily of ligand-dependent transcription factors. The expression of AR is reportedly inversely correlated with histologic grade, i.e. well-differentiated prostate tumors show higher expression than the poorly differentiated tumors. In prostate cancer, AR has been proposed as a marker of hormone-responsiveness.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not tested.
Epitope: N-terminal
Immunogen: A synthetic peptide derived from N-terminal of rat AR
Molecular Weight: 110kDa
Positive Control: LnCAp cells or prostate CA
Cellular Localization: Nuclear
This antibody is suitable for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
Specifica
Specifica
Androgen Receptor
Polyclonal
Rabbit
Oncogenesis
A synthetic peptide derived from N-terminal of rat AR
Primary
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
IVD
Human, Mouse