Learn More
Ohaus™ Analytical Balance Dust Cover
Outer dust cover protects your balance from dust and dirt when not in use.
Marca:  Ohaus™ 30093334
43.89 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15805191
  • 48.15€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Covers draft shield and console pad
  • Suitable for a variety of EX, AX, PX, and PR model analytical balances
  • An out-of-use cover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
A variety of analytical balances including EX, AX, PX, and PR models
Gray
Dust cover
Analytical Balance Cover
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Ohaus™ Analytical Balance Dust Cover > For use with: a variety of analytical balances including EX, AX, PX, and PR models