Learn More
Fisherbrand™ Analog Vortex Mixer
Variable speed, analog control that allows low rpm start-up for gentle shaking or high-speed mixing for vigorous vortexing of samples.
474.00€
Specifica
Orbita 4.9 mm
Wattage 135 W
Product Type Vortex Mixer
Certificazione/Conformità CE, TUV
Dimensioni (L x P x A) 7.97 x 4.75 x 5 in. (20.2 x 12.1 x 12.7 cm)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Intervallo di velocità Tensione Amperaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo di velocità Tensione Amperaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15786959
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
80863015
300 to 2500 rpm 230 V 0.6 A
474.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The variable speed, analog control allows you to achieve low rpm start-up for gentle shaking or high-speed mixing for vigorous vortexing of your samples.
Variable speed, analog control that allows low rpm start-up for gentle shaking or high-speed mixing for vigorous vortexing of samples.
  • Used for flasks, beakers, tubes and microwell plates
  • Touch mode mixer with three-way power switch
  • Orbit: 4.9mm
  • Speed knob: Variable 1 to 10 dial marks
  • Variable speed: 300 to 3200rpm
  • L x W x H: 20.2 x 12.1 x 12.7cm (8 x 4.75 x 5in.)
  • Maximum speed will vary depending on accessory used
  • 5 year warranty
Specifica
Specifica
4.9 mm
Vortex Mixer
7.97 x 4.75 x 5 in. (20.2 x 12.1 x 12.7 cm)
12.7 cm
4.75 in.
10 lb.
10 lb.
Analog, 3-way Power Switch
Touch
135 W
CE, TUV
5 in.
20.2 cm
12.1 cm
4.5 kg
4.5 kg
Analog Vortex Mixer