Learn More
Ammonium thiocyanate, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10414415
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Drum
CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 1762-95-4
Formula molecolare CH4N2S
Molecular Weight (g/mol) 76.12
Numero MDL MFCD00011428
InChI Key SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC Name azanium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium thiocyanate
Punto di fusione 149.0°C
Colore White
pH 4.0 to 6.0 (5% aq. soln.)
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99% min. (on dried basis) (Argentometry)
Formula lineare NH4SCN
Indice di Merck 15,558
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ammonia,practically insoluble in chcl3 and ethyl acetate
Peso formulazione 76.12
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.3
Densità 1.3000g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium thiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium thiocyanate