Learn More
Ammonium Thiocyanate, 99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium thiocyanate |
Punto di fusione | 140°C to 149°C |
Colore | White |
pH | 4.5 to 6 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 50 g |
Formula lineare | NH4SCN |
Beilstein | 3595135 |
Informazioni di solubilità | In water 1630g/L at 20°C |
Peso formulazione | 76.12g/mol |