Learn More
Ammonium Thiocyanate, 99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Codice prodotto. 15645510 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
99.99% trace metals basis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1762-95-4
Formula molecolare CH4N2S
Molecular Weight (g/mol) 76.117
Numero MDL MFCD00011428
InChI Key SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC Name azanium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium thiocyanate
Punto di fusione 140°C to 149°C
Colore White
pH 4.5 to 6
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula lineare NH4SCN
Beilstein 3595135
Informazioni di solubilità In water 1630g/L at 20°C
Peso formulazione 76.12g/mol
Percent Purity 99.99% (trace metals basis)
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystals
Densità 1.3g/cm3