Learn More
Ammonium Sulfate, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5390693
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Poly Pail
Dimensione della confezione:
5kg
Pezzo
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Protein Precipitation, Liquid Chromatography and Molecular Biology Applications
Identificatori chimici
CAS 7783-20-2
Formula molecolare H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
Numero MDL MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC Name diazanium;sulfate
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Sulfate
Quantità 1 kg
Peso formulazione 132.14
Grado Ultrapure Bioreagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.77kg