Learn More
Ammonium sulfamate, ACS reagent
Codice prodotto. p-59668 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
CAS: 7773-06-0 | H6N2O3S | 114.119 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7773-06-0
Formula molecolare H6N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 114.119
Numero MDL MFCD00011429
InChI Key GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
IUPAC Name azanium;sulfamate
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium sulfamate
Punto di fusione 132.0°C to 134.0°C
Nota nome 98+%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Formula lineare H2NSO3NH4
Indice di Merck 15, 551
Peso formulazione 114.12
Percent Purity ≥98.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass Bottle
Residuo dopo la combustione 0.10% max.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium sulfamate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/