Learn More
Ammonium Polysulfide Solution, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10539760 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Identificatori chimici
Numero MDL 242670
Specifica
Colore Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 L
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • AMMONIUM SULFIDE
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.