Learn More
Ammonium Phosphate Monobasic, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15612020 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-76-1
Formula molecolare H6NO4P
Molecular Weight (g/mol) 115.03
Numero MDL MFCD00003396
InChI Key LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC Name azanium;dihydrogen phosphate
SMILES N.OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Phosphate Monobasic
Quantità 100 g
Formula lineare NH4H2PO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 115.03g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS