Learn More
Ammonium Phosphate Dibasic, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071749 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Puriss. p.a.,≥99.0% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-28-0
Formula molecolare H9N2O4P
Molecular Weight (g/mol) 132.06
Numero MDL MFCD00010891
InChI Key MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC Name diazanium;hydrogen phosphate
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Phosphate Dibasic
Quantità 50 g
Formula lineare (NH4)2HPO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 132.06g/mol
Percent Purity ≥99% (T)
Grado puriss. p.a.