Learn More
Ammonium Persulfate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Codice prodotto. 15652000 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-54-0
Formula molecolare H8N2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 228.19
Numero MDL MFCD00003390
InChI Key ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
IUPAC Name diazanium;sulfonatooxy sulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Persulfate
Punto di fusione 120°C
Colore White
Quantità 100 g
Formula lineare (NH4)2S2O8
Numero UN UN1444
Peso formulazione 228.2g/mol
Percent Purity 98%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder/Crystals/Chunks
Densità 1.98g/cu.cm; Vapor Density: 7.9 (vs air)