Learn More
Ammonium Oxalate Monohydrate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10213230 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Ammonium Oxalate Monohydrate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6009-70-7
Formula molecolare C2H10N2O5
Molecular Weight (g/mol) 142.11
Numero MDL 149694
InChI Key MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name oxalic acid diamine hydrate
SMILES N.N.O.OC(=O)C(O)=O
Specifica
Punto di fusione 70°C
Colore White
pH 6.4
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 142.11g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium oxalate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.