Learn More
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, ACS, 81-83% as MoO{3}, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11321878
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
2 kg
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, H24Mo7N6O24.4H2O, CAS Number-12054-85-2, Ammonium paramolybdate, 2kg, Powder, 81-83%, 2.498, 234-722-4, 1235.86 (1163.79 Anhydrous), ACS, H302-H315-H319-H335, P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, is used in photography,analytical lab reagent for phosphate,lead,arsenate determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Formula molecolare H24Mo7N6O24·4H2O
Numero MDL MFCD00167059
Sinonimo Ammonium paramolybdate
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Nota nome (para) tetrahydrate
Punto di fusione ∽190°C (decomposition)
Intervallo percentuale saggio 81-83%
Densità 2.498
Informazioni di solubilità Soluble in water (1:2 ratio). Insoluble in alcohol
Peso formulazione 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Grado ACS
Odore Odorless
Quantità 500 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium molybdate (para) tetrahydrate