Learn More
Ammonium iron(III) citrate, 16.5 to 18.5% Fe, Thermo Scientific Chemicals
46.43€ - 554.76€
Identificatori chimici
CAS | 1185-57-5 |
---|---|
Formula molecolare | C6H11FeNO7 |
Molecular Weight (g/mol) | 265 |
Numero MDL | MFCD00013099 |
InChI Key | FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz |
PubChem CID | 118984355 |
IUPAC Name | azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;iron(3+) |
SMILES | C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10762505
|
Thermo Scientific Acros
211842500 |
250 g | Flacone in plastica |
46.43€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10104700
|
Thermo Scientific Acros
211840010 |
1 kg | Flacone in plastica |
90.15€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10424395
|
Thermo Scientific Acros
211840025 |
2.5 kg | Flacone in plastica |
218.09€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11985061
|
Thermo Scientific Acros
211840100 |
10 kg | Plastic drum |
554.76€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1185-57-5 | |
265 | |
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N | |
118984355 | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3] |
C6H11FeNO7 | |
MFCD00013099 | |
ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz | |
azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;iron(3+) |
Specifica
Ammonium iron(III) citrate | |
1185-57-5 | |
Powder | |
MFCD00013099 | |
ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz | |
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N | |
azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;iron(3+) | |
118984355 | |
16.5 to 18.5% (Fe) |
16.5 to 18.5% Fe | |
Brown to Brown-Yellow | |
C6H11FeNO7 | |
15, 4044 | |
Solubility in water: 1200g/L (20 c). Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3] | |
265 | |
265 | |
Authentic |
Sicurezza e movimentazione
LIGHT SENSITIVE
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 214-686-6