Learn More
Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
3kg
500g
Descrizione
Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate, Certified AR for analysis
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 100°C |
Colore | Green |
pH | 3,5 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 250 g |
Peso formulazione | 392.14g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.