Learn More
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate |
Punto di fusione | 100.0°C |
Colore | Green |
Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
Quantità | 5 kg |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Formula lineare | (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O |
Indice di Merck | 15, 518 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Peso formulazione | 392.14 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals >