Learn More
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10444985
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-85-9
Formula molecolare FeH20N2O14S2
Molecular Weight (g/mol) 392.13
Numero MDL MFCD00150530
InChI Key MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
IUPAC Name λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Punto di fusione 100.0°C
Colore Green
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 25 kg
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Indice di Merck 15, 518
Informazioni di solubilità Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 392.14
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Fibre drum
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.