Learn More
Ammonium Hydroxide Solution, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15650920 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
TraceSELECT™, for trace analysis,≥25% in H2O
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
  • ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
  • sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
  • the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
  • packaged in high-quality containers appropriate for each product
  • the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Hydroxide Solution
Colore Colorless
Punti di ebollizione 24°C
Punto di fusione -92°C
Formula lineare NH4OH
Concentrazione ≥25% in H2O
Numero UN UN2672
Beilstein 3587154
Densità 0.9g/mL at 25°C, 0.91g/mL at 20°C
Quantità 100 mL
IUPAC Name ammonium hydroxide
Limite di esplosione 0.27
Peso formulazione 35.05g/mol
Grado TraceSELECT™
Imballaggio Poly Bottle
Pressione del vapore 1900 hPa at 50°C, 837 hPa at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium hydroxide solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonia, aqueous solution