Learn More
Ammonium hexafluorotitanate(IV), 99.99%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium hexafluorotitanate(IV) |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks |
Quantità | 50 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.99% |
Formula lineare | (NH4)2TiF6 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
Peso formulazione | 197.97 |
Percent Purity | 99.99% |
Grado | Base per metalli in tracce |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium hexafluorotitanate(IV)
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.