Learn More
Ammonium hexafluorophosphate, 99.5%
Codice prodotto. p-4407221
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Ammonium hexafluorophosphate, 99.5%, Alfa Aesar, Quantity: 100g, CAS: 16941-11-0, Melting Point: 198 deg.C, Molecular Formula: F6H4NP, Molecular Weight: 163.003 | CAS: 16941-11-0 | F6H4NP | 163.003 g/mol
Ammonium hexafluorophosphate is used as a preservative. It is used as a starting material in the preparation of other hexafluorophosphates. Further, it is used in synthesis of organometalic compounds, especially rhodicinium hexafluorophosphate, which has inert and non-coordinating counter ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 16941-11-0
Formula molecolare F6H4NP
Molecular Weight (g/mol) 163.003
Numero MDL MFCD00064642
InChI Key NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
PubChem CID 9793912
IUPAC Name azanium;hexafluorophosphate
SMILES [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hexafluorophosphate
Punto di fusione 198°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Informazioni di solubilità Freely soluble in water (75g/100ml). Soluble in acetone,methanol,ethanol,methyl acetate.Soluble in water.
Peso formulazione 163
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.180 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium hexafluorophosphate