Learn More
Ammonium Formate, purum p.a., Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Descrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium Formate |
Quantità | 500 g |
Formula lineare | HCO2NH4 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3625095 |
Peso formulazione | 63.06g/mol |
Percent Purity | ≥97% (T) |
Grado | purum p.a. |
Densità | 1.26g/mL at 25°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium formate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: ammonium formate