Learn More
Ammonium Formate, for HPLC, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071837 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
for HPLC,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-69-2
Formula molecolare CH5NO2
Molecular Weight (g/mol) 63.056
Numero MDL MFCD00013103
InChI Key VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC Name azanium;formate
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Formate
Quantità 50 g
Formula lineare HCO2NH4
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Informazioni di solubilità Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Peso formulazione 63.06g/mol
Percent Purity ≥99%
Densità 1.26g/mL at 25°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium formate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ammonium formate