Learn More
Ammonium Chloride, Reagent Grade, ≥99.5%, Honeywell™
Codice prodotto. 15657640 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Reagent Grade,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12125-02-9
Formula molecolare ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
Numero MDL MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC Name azano; cloruro
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium chloride
Punto di fusione 338°C
Colore Colorless
pH 4.6 to 6 (at 20°C)
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula lineare NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES N.Cl
Peso formulazione 53.49g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Pressione del vapore 1mmHg (160.4°C)
Densità 1.536g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 1.9 (vs air)