Learn More
Ammonium chloride, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
42.65€ - 857.19€
Identificatori chimici
CAS | 12125-02-9 |
---|---|
Formula molecolare | ClH4N |
Molecular Weight (g/mol) | 53.49 |
Numero MDL | MFCD00011420 |
InChI Key | NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid |
PubChem CID | 25517 |
ChEBI | CHEBI:31206 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15673220
|
Honeywell-Fluka
31107-500G |
500 g | N/A | ||||||
15643220
|
Honeywell-Fluka
31107-1KG |
1 kg |
73.79€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15653220
|
Honeywell-Fluka
31107-2.5KG |
2.5 kg |
170.25€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15603230
|
Honeywell-Fluka
31107-6X500G |
6 x 500 g |
241.54€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15683220
|
Honeywell-Fluka
31107-6X1KG |
6 x 1 kg |
356.52€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15693220
|
Honeywell-Fluka
31107-6X2.5KG |
6 x 2.5 kg |
857.19€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15663220
|
Honeywell-Fluka
31107-25KG |
25 kg | N/A | ||||||
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Identificatori chimici
12125-02-9 | |
53.49 | |
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N | |
25517 |
ClH4N | |
MFCD00011420 | |
ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid | |
CHEBI:31206 |
Specifica
Ammonium Chloride | |
12125-02-9 | |
NH4Cl | |
4371014 | |
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N | |
azano; cloruro | |
25517 | |
53.49g/mol | |
ACS/puriss. p.a. | |
Vapor Density: 1.9 (vs air) |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
ClH4N | |
MFCD00011420 | |
ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid | |
N.Cl | |
53.49 | |
CHEBI:31206 | |
≥99.5% | |
1mmHg (160.4°C) |
Sicurezza e movimentazione
P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338
H302-H319-H411
missing translation for 'einecsNumber' : 235-186-4
missing translation for 'rtecsNumber' : BP4550000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Ammonium chloride
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Ammonium chloride, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™