Learn More
Ammonium Cerium(Iv) Nitrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071902 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥98.5% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16774-21-3
Numero MDL MFCD00151121
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Cerium(Iv) Nitrate
Quantità 100 g
Formula lineare Ce(NH4)2(NO3)6
Numero UN 3085
Peso formulazione 548.22g/mol
Percent Purity ≥98.5% (RT)
Grado ACS/puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in plastica