Learn More
Ammonium Carbonate, 99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120166 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
10g
50g
99.999% trace metals basis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-87-6
Formula molecolare CH8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 96.086
Numero MDL MFCD00010890
InChI Key PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC Name diazanium;carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium carbonate
Colore White
pH 9 (at 100g/L 20°C)
Quantità 10 g
Formula lineare (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Informazioni di solubilità In water 320g/L at 20°C
Peso formulazione 96.09g/mol
Percent Purity 99.999% (trace metals basis)
Odore Ammonia stinging
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Solid
Pressione del vapore 69 hPa at 20°C
Informazioni di decomposizione Temperature : >160°C
Densità 0.9g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air)