Learn More
Ammonia Solution, Strong, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5391054 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Identificatori chimici
CAS 7664-41-7
Formula molecolare H3N
Molecular Weight (g/mol) 17.03
Numero MDL MFCD00011418
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMILES N
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia Solution
Nota nome Strong
Quantità 500 mL
IUPAC Name ammonia
Peso formulazione 17.03
Grado FCC/NF
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 0.90kg
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.