Learn More
Ammonia Dilute R2 solution EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12997153 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifica
Imballaggio Bottle
CAS 2032-59-9
Nomi componenti o analita Ammonia, dilute R2
Note sul grado di purezza EU Ph Ref: 1004703
Formula molecolare C11H16N2O2
InChI Key IMIDOCRTMDIQIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC(=O)NC)N(C)C
Elemento Ammonia, dilute R2
IUPAC Name [4-(dimethylamino)-3-methylphenyl] N-methylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 208.261
PubChem CID 16247
Quantità 1000 mL
ChEBI CHEBI:2653
Grado Eu. Ph.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonia,dilute R2. European Pharmacopoeia Ref: 1004703. (RP 011)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.