Learn More
Ammonia buffer solution, Ammonium chloride / ammonia, pH 10, for complexometry, Honeywell Fluka™
Ammonium chloride / ammonia, pH 10, for complexometry
Marca: Honeywell Fluka 33582-6X1L
447.61 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24370" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Ammonia buffer solution | |
12125-02-9, 1336-21-6 | |
≥5.0000% | |
6 x 1 L | |
MFCD00145855 | |
UN2672 |
Ammonium chloride / ammonia, pH 10, for complexometry | |
100°C | |
≤10.0000% | |
Buffer | |
Poly Bottle |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonia buffer solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium chloride, Ammonia, aqueous solution