Learn More
Cytiva Amersham™ PTFE-Coated Combs for Standard-Format Vertical Gel Electrophoresis Units
For use with standard-format vertical gel electrophoresis units
131.05€ - 185.00€
Specifica
Tipo | Pettine |
---|---|
Materiale | PTFE |
Profondità (sistema imperiale) | 0.98 in. |
Profondità (sistema metrico) | 2.5 cm |
Codice del prodotto | Marca | N. di pozzetti | Spessore (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di pozzetti | Spessore (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11330502
|
Cytiva
80616037 |
10 | 0.05 in. | N/A | |||||
10641186
|
Cytiva
SE511-15-1.0 |
15 | 0.03 in. |
185.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11330422
|
Cytiva
80616189 |
20 | 0.03 in. | N/A | |||||
Descrizione
- Disponibili in misure che formano 10, 15, 20 o 28 pozzetti
- La maggior parte dei setacci sono disponibili in tutti e tre gli spessori: 0.75, 1 e 1.5 mm
- Formano pozzetti di 25 mm di profondità (ad eccezione del setaccio da 28 pozzetti che forma pozzetti di 15 mm di profondità)
- Il volume di campione contenuto da ciascun pozzetto dipende dallo spessore del gel, dalla profondità del pozzetto e dal numero di pozzetti per setaccio
Specifica
Pettine | |
PTFE | |
0.98 in. | |
2.5 cm |