Learn More
Cytiva Sistema Amersham™ ECL™ Western Blotting
Detect mouse and rabbit primary antibodies on Western blots. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Western Blotting System uses HRP-conjugated secondary antibodies and ECL reagents for detection.
Marca:  Cytiva RPN2108
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10505355
  • 351.00€ / Pezzo
Includes: Anti-mouse HRP conjugate, 100μL; anti-rabbit HRP conjugate, 100μL; ECL Detection Reagents 1 and 2, 62.5mL each; Blocking agent, 5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Provides rapid, sensitive results using simple protocols
  • Designed for use with nitrocellulose and PVDF membranes
  • Up to 10 times more sensitive than colorimetric methods
  • Results obtained on X-ray film provide hard copy data and avoid fading associated with colorimetric detection methods
  • Membranes can be reprobed up to 10 times
  • Linear response in the range 0.2 to 2 O.D. units using pre-flashed Hyperfilm™ ECL
  • Non-radioactive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Western Blot
Ea.
100μL Anti-Mouse HRP conjugate, 100μL Anti-Rabbit HRP conjugate, 62.5mL ECL™ detection reagent 1, 62.5mL ECL™ detection reagent 2, 25g blocking agent, sufficient for 10 blots (10 x 10)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • ECL western blotting analysis system
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one