Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive Hydrazide)
For the labeling of free carbonyl groups of glycoproteins and carbohydrates
Marca: Cytiva PA15621
Descrizione
Hydrazide esters provide a convenient method for the labeling of free carbonyl groups of glycoproteins and carbohydrates. For maximum convenience, stable active hydrazide esters are supplied and stored as solid material.
- Range of bulk packs available for greatest economy
- Example protocols included with each dye pack
Specifica
For labelling via carbonyl groups. For use in steady state fluorescence, FP and FRET applications | |
Cy5.5 Hydrazide | |
1128.42 | |
2°C to 8°C, protected from light. Reconstituted material may be stored for up to 2 weeks at -20°C in aliquots to avoid repeat freeze thaw cycles. | |
Dark Blue |
1 mg | |
3 to 10 | |
Soluble in cold water and hot water | |
Cy5.5 |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Cy5.5 (hydrazide)