Learn More
Invitrogen™ Recombinant Proteinase K Solution (20 mg/mL)
Recombinant Proteinase K is a nonspecific serine protease that is useful for general digestion of proteins.
Specifica
Concentrazione 20 mg/mL
Specie ospite T. album
Content And Storage Store at -20°C.
Shipped at ambient temperature.
Shipping Condition Dry Ice
Product Type Proteinase K
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Recombinant Proteinase K is a nonspecific serine protease that is useful for general digestion of proteins.
Proteinase K remains active:
• Over a wide pH range (optimal activity between 6.5 and 9.5)
• Under denaturing conditions (e.g., in the presence of SDS or urea)
• In the presence of metal chelating agents (e.g., EDTA)
• At comparatively high temperatures (optimum digestion temperature is 65°C)
Applications
Removal of endogenous nucleases during the preparation of DNA and RNA; preparation of tissue sections for in situ hybridization.
Performance and quality testing
Endodeoxyribonuclease and exodeoxyribonuclease assays; liquid form tested for absence of RNase activity.
Unit definition
One mAnson unit is described as that amount of enzyme that liberates 1 μmole of Folin-positive amino acid within one minute at 37°C using hemoglobin as a substrate.
Order Info
Shipping Condition: Dry Ice
Specifica
Specifica
20 mg/mL
Store at -20°C.
Shipped at ambient temperature.
Proteinase K
Liquid
T. album
Dry Ice
Ambion™
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • PROTEINASE K (20MG/ML) 1.25ML
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Proteinase, tritirachiumalbum serine