Learn More
Invitrogen™ Formamide (Deionized)
Ambion formamide has been deionized, is nuclease-free, and comes packaged as a liquid in an amber glass bottle under argon.
339.00CHF - 1300.00CHF
Specifica
Colore | Colorless |
---|---|
Content And Storage | Store at 4° or -20°C as small aliquots. |
Tipo di imballaggio | Bottle |
Product Type | Formamide |
Linea di prodotti | Ambion™ |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10229524
|
Invitrogen™
AM9344 |
5 x 500 g |
1300.00CHF
2500g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10742297
|
Invitrogen™
AM9342 |
500 g |
339.00CHF
500g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Ambion formamide has been deionized, is nuclease-free, and comes packaged as a liquid in an amber glass bottle under argon. Supplied in 5 bottles containing 500 g each. Formamide lowers the melting temperature of nucleic acid duplexes and is widely used in applications such as Southern and northern blotting, nuclease protection assays, S1 mapping, and in situ hybridization. For critical applications, it is recommended that the formamide from previously opened bottles be deionized before use.
Appearance: Clear, colorless
Molecular Weight: 45.04
Purity: ≥99.5%
Quality Control: The product has been tested for RNase and DNase contamination.
Order Info
Shipping Condition: Room temperature
Specifica
Colorless | |
Bottle | |
Ambion™ | |
Liquid |
Store at 4° or -20°C as small aliquots. | |
Formamide | |
>99.5% |