Learn More
Invitrogen™ EDTA (0.5 M), pH 8.0, RNase-free
Invitrogen Molecular biology grade, 0.5 M EDTA, pH 8.0 solution is supplied in one bottle. The solution is certified RNase-free, economical, and ready-to-use.
Specifica
Materiale o nome chimico EDTA
Content And Storage Conservare a temperatura ambiente.
Concentrazione 0.5 M
Tipo di imballaggio Bottle
pH 8
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Invitrogen Molecular biology grade, 0.5 M EDTA, pH 8.0 solution is supplied in one bottle. The solution is certified RNase-free, economical, and ready-to-use. Due to the ubiquitous presence of RNases, manufacturing products for use with RNA is especially challenging. Invitrogen's nuclease-free reagents and buffers are manufactured in facilities specifically designed to prevent the introduction of nucleases. Highly sensitive RNase assays are performed at several different stages of the manufacturing process to ensure the highest quality. These reagents are rigorously tested for contaminating nonspecific endonuclease, exonuclease, and RNase activity.
Order Info
Shipping Condition: Room temperature
Specifica
Specifica
EDTA
0.5 M
8
Molecular Biology Grade
Liquid
Conservare a temperatura ambiente.
Bottle
Ambion™
Room Temperature
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 0.5M EDTA PH 8.0 100ML
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Glycine, N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymeth yl)-, disodiumsalt, dihydrate