Learn More
Invitrogen™ Acid-Phenol:Chloroform, pH 4.5 (with IAA, 125:24:1)
In RNA extraction procedures, Acid Phenol:Chloroform:IAA aids in the removal of DNA (it partitions into the organic phase), helps to stabilize the interface, and prevents foaming when mixing.
Specifica
Materiale o nome chimico | Phenols |
---|---|
Content And Storage | Store at 4°C or -20°C. |
Tipo di imballaggio | Bottle |
pH | 4.5 |
Linea di prodotti | Ambion™ |
Descrizione
Acid Phenol:Chloroform:IAA (125:24:1) is premixed and supplied at pH 4.5 ± 0.2. Provided in one bottle of 400 mL. In RNA extraction procedures, Acid Phenol:Chloroform:IAA aids in the removal of DNA (it partitions into the organic phase), helps to stabilize the interface, and prevents foaming when mixing. Preparation of phenol for use in molecular biology applications is a time-consuming and often hazardous procedure due to its toxic and corrosive nature. Ambion premixed, quality-tested, saturated phenols are ready to use, eliminating handling problems and offering a more convenient, safer, and easier alternative to preparing solutions from crystalline phenol.
Order Info
Shipping Condition: Room temperature
Specifica
Phenols | |
Bottle | |
Ambion™ | |
Room Temperature |
Store at 4°C or -20°C. | |
4.5 | |
Molecular Biology Grade | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- ACID PHENOL:CHLOROFORM 400 ML
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: phenol, chloroform