Learn More
Kimtech™ Kimtech™ Guanti ambidestri in nitrile verde - Verde
I guanti Kimtech™ ambidestri in nitrile verde sono più resistenti, occupano meno spazio ed offrono la stessa consistenza e vestibilità dei guanti in lattice.
Specifica
Certificazione/Conformità | CE 0120 come DPI di Categoria III classificato in base alla Direttiva del Consiglio CE 89/686/CEE, testato in base alle norme EN 420:2003, protezione: EN374-1 EN374-2, EN455-1,-2,-3,-4, ISO 16604 procedura B:2004, EN1149-5:2003, AQL 0.65 G1 I, ISO 9001 e ISO 13 |
---|---|
Classificazione | DPI di categoria III |
Colore | Verde |
Monouso | Sì |
Hand | Ambidestri |
Descrizione
I guanti Kimtech™ ambidestri in nitrile verde sono più resistenti, occupano meno spazio ed offrono la stessa consistenza e vestibilità dei guanti in lattice. Questi economici guanti in nitrile sono resistenti, comodi e versatili e offrono un'eccellente protezione in caso di necessità.I guanti ecosostenibili presentano un design in nitrile di precisione che offre il 40% di resistenza alla rottura in più rispetto ad altri guanti simili. I guanti Kimtech™ in nitrile verde permettono di manipolare strumenti delicati in ambienti a basso rischio e sono pienamente conformi ai requisiti di protezione da schizzi di sostanze chimiche, virus e microrganismi nonostante uno spessore del materiale di appena 0,06 mm.I nostri guanti di sicurezza in nitrile sono anche sottoposti a prove antistatiche per evitare inconvenienti con campioni e apparecchiature e sono privi di silicone. Le punte delle dita testurizzate offrono una sensibilità tattile superiore e i guanti sono delicati sulla pelle e privi di polveri e lattice per ridurre il rischio di reazioni allergiche di TIPO 1 legate all'uso dei guanti.I guanti sono ambidestri, disponibili in un vasto assortimento di taglie e presentano polsini bordati per essere indossati più facilmente e offrire una maggiore resistenza agli strappi. Inoltre, il minore spessore dei guanti, reso possibile dall'uso dell'innovativa tecnologia a base di nitrile, comporta meno ingombro, meno rifiuti e un ridotto impatto ambientale.Taglie disponibili/Codici:XS - 99850S - 99851M - 99852L - 99853XL - 99854
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 per la protezione da VIRUS e microrganismi
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da numerosi agenti contaminanti, inclusi virus, microorganismi e schizzi di sostanze chimiche.
- Questi guanti ambidestri sono sottoposti a test antistatici per proteggere l'utilizzatore e le apparecchiature. La loro struttura sottile permette di ridurre ingombro, rifiuti e impatto ambientale.
- La finitura goffrata migliora la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente.
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.
- Sono privi di lattice naturale, silicone e polveri, riducendo il rischio di irritazione della pelle.
- Disponibili in varie misure, da XS a XL.
Specifica
CE 0120 come DPI di Categoria III classificato in base alla Direttiva del Consiglio CE 89/686/CEE, testato in base alle norme EN 420:2003, protezione: EN374-1 EN374-2, EN455-1,-2,-3,-4, ISO 16604 procedura B:2004, EN1149-5:2003, AQL 0.65 G1 I, ISO 9001 e ISO 13 | |
Verde | |
Ambidestri | |
Nitrile | |
Guanti | |
Finitura antiscivolo | |
Confezione da 250 | |
30 MPa |
DPI di categoria III | |
Sì | |
Sì | |
Powder Free | |
Dito medio 0.09 mm, palmo 0.06 mm, polsino 0.04 mm | |
Ideale per l'uso in applicazioni di laboratorio a basso rischio | |
Perforazione e abrasione, sostanze chimiche, virus |