Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Guanti ambidestri in nitrile blu - Blu
I guanti Kimtech™ ambidestri in nitrile blu offrono alti livelli di conformità e sicurezza nelle procedure non sterili per una protezione ottimale in caso di necessità.
Specifica
Certificazione/Conformità | CE 0123 come DPI di Categoria III classificato in base alla Direttiva del Consiglio CE 89/686/CEE, testato in base alle norme EN420:2003, soddisfa o supera il livello AQL di 1.5 per i fori, ISO 9001, (EN 420:2003) |
---|---|
Classificazione | DPI di categoria III |
Colore | Blu |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Biscotto ceramica |
Descrizione
I guanti Kimtech™ ambidestri in nitrile blu offrono alti livelli di conformità e sicurezza nelle procedure non sterili per una protezione ottimale in caso di necessità. I guanti presentano una finitura liscia e sono adatti per l'uso quotidiano.Il materiale polimerico sintetico in nitrile (butadiene acrilonitrile) è progettato per essere comodo e affidabile, con una finitura liscia che assicura una presa ottimale per la manipolazione di materiali asciutti e bagnati. I guanti sono ambidestri e presentano polsini bordati per essere indossati più facilmente e offrire una maggiore resistenza, senza pericolo di strappare il materiale.I guanti da laboratorio in nitrile blu non sterili sono inoltre sottoposti a prove antistatiche per evitare inconvenienti con campioni e apparecchiature e sono privi di lattice, silicone e polveri. Fabbricati in nitrile e non in lattice, questi guanti riducono il rischio di reazioni allergiche di TIPO I associate ai guanti e sono appositamente pensati per la massima comodità, anche in caso di uso prolungato.Con un'eccellente protezione da virus e adatti a un'ampia varietà di applicazioni non sterili, i guanti Kimtech™ in nitrile blu sono studiati per proteggere i processi, riducendo al minimo il rischio di contaminazione e aumentando la produttività. I guanti sono disponibili nelle taglie da S a XL e sono conformi a numerosi standard di sicurezza e test industriali.Taglie disponibili/Codici:S - 97982M - 97983L - 97984XL - 97985
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 per la protezione da VIRUS e microrganismi
- La finitura liscia migliora la presa e la sensibilità al tatto per un uso più sicuro ed efficace in ambienti asciutti o bagnati.
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.
- Sono privi di lattice naturale, silicone e polveri, riducendo il rischio di irritazione della pelle.
- Disponibili in varie misure, da S a XL.
Specifications
CE 0123 come DPI di Categoria III classificato in base alla Direttiva del Consiglio CE 89/686/CEE, testato in base alle norme EN420:2003, soddisfa o supera il livello AQL di 1.5 per i fori, ISO 9001, (EN 420:2003) | |
Blu | |
Biscotto ceramica | |
Nitrile | |
Guanti | |
Finitura antiscivolo | |
Perforazione e abrasione, sostanze chimiche, microorganismi | |
244 mm |
DPI di categoria III | |
Single-use | |
Ambidestri | |
Powder Free | |
Dito medio 0.15 mm, palmo 0.12 mm, polsino 0.09 mm | |
Per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni non sterili | |
21 MPa |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.