Learn More
Fisherbrand™ Contenitori in vetro a imboccatura larga, color ambra, con tappi in polipropilene bianco
I contenitori a imboccatura larga in vetro color ambra Fisherbrand™con tappi in polipropilene bianco sono ideali per la conservazione di campioni fotosensibili o polveri secche.
33.00€ - 245.00€
Specifica
Colore | Amber |
---|---|
Materiale | Glass (Type 3) |
Colore chiusura | Bianco |
Closure Included | Sì |
Bocca | Larga |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16124357
![]() |
Fisherbrand™
FB02911432A |
30 mL | 24 |
33.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16134357
![]() |
Fisherbrand™
FB02911433A |
60 ml | 24 |
38.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16144357
![]() |
Fisherbrand™
FB02911434A |
120 mL | 24 |
43.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16184367
![]() |
Fisherbrand™
FB02911449A |
120 mL | 180 |
245.00€
pezzi 180 |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16154357
![]() |
Fisherbrand™
FB02911435A |
250 mL | 24 |
56.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16194367
![]() |
Fisherbrand™
FB02911450A |
250 mL | 84 |
185.00€
pezzi 84 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16164357
![]() |
Fisherbrand™
FB02911436A |
500 mL | 12 |
43.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16104377
![]() |
Fisherbrand™
FB02911451A |
500 mL | 60 |
216.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16174357
![]() |
Fisherbrand™
FB02911437A |
950 mL | 12 |
61.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16114377
![]() |
Fisherbrand™
FB02911452A |
950 mL | 36 |
141.00€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- L'imboccatura larga li rende ideali come flaconi generici per materiali solidi
- Il colore ambrato protegge dalle radiazioni ultraviolette e ne consente l'uso con solidi fotosensibili
- Questi contenitori ambrati sono i classici flaconi per vitamine e vengono spesso impiegati nelle confezioni farmaceutiche
- Agevole trasferimento del contenuto
- Buona resistenza agli urti e adattabilità
- I tappi possono essere nuovamente fusi dopo la realizzazione
- Il rivestimento interno è realizzato in vinile applicato a carta rivestita in polietilene ad alta densità e laminato sul cartone
Spezifikation
Amber | |
Bianco | |
Larga | |
Pulp/Vinyl |
Glass (Type 3) | |
Sì | |
Wide Mouth Packer Bottle | |
Polypropylene |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.