Learn More
Fisherbrand™ Contenitori in vetro a imboccatura larga, color ambra, con tappi in polipropilene bianco
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 ml
120 mL
250 ml
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polietilene espanso
Pulp/Vinyl
Descrizione
- Ampia apertura per facilitare il trasferimento del contenuto
- Il colore ambrato protegge dai raggi ultravioletti e ne consente l'uso con i solidi fotosensibili
- Forma classica dei flaconi per vitamine, spesso utilizzati nelle confezioni farmaceutiche
- Spesso utilizzati in applicazioni chimiche e ambientali
- I tappi offrono una buona resistenza agli urti e flessibilità, possono essere fusi nuovamente dopo la realizzazione
- Il rivestimento del tappo è realizzato in vinile applicato a carta rivestita in polietilene ad alta densità e laminato sul cartone
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
Colore | Ambra |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 29 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 20 mm |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 78 mm |
Materiale | Vetro (tipo 3) |
Quantità | 24 |
Colore chiusura | Bianco |
Finitura collo | 33-400 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Contenitori in vetro a imboccatura larga, color ambra, con tappi in polipropilene bianco >