Learn More
Fisherbrand™ Contenitori in vetro a imboccatura larga, color ambra, con tappi in polipropilene bianco
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16184477 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 ml
120 mL
250 ml
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polietilene espanso
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 216
pezzi 24
pezzi 6
pezzi 624
pezzi 720
pezzi 912
Amber, USP Type III soda-lime glass ideal for storage of light sensitive samples or dry powders. Easy removal of contents.
  • Ampia apertura per facilitare il trasferimento del contenuto
  • Il colore ambrato protegge dai raggi ultravioletti e ne consente l'uso con i solidi fotosensibili
  • Forma classica dei flaconi per vitamine, spesso utilizzati nelle confezioni farmaceutiche
  • Spesso utilizzati in applicazioni chimiche e ambientali
  • I tappi offrono una buona resistenza agli urti e flessibilità, possono essere fusi nuovamente dopo la realizzazione
  • Il rivestimento del tappo è realizzato in vinile applicato a carta rivestita in polietilene ad alta densità e laminato sul cartone
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2500 mL
Capacità (sistema imperiale) 84.5 oz.
Colore Amber
Diametro collo esterno (sistema metrico) 67 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 55 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 92 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 12
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 70-400
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 239 mm
Product Type Wide Mouth Packer Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 70-400 mm
Diametro (sistema metrico) 140 mm