Learn More
Masterflex™ Tubo in poliammide color ambra
Use this tubing as an electrical and thermal insulator. Polyimide Tubing is ideal for fluid and gas delivery, or as a tough sheath for glass fibers. Tubing features excellent chemical, heat, radiation and abrasion resistance.
Marca: Masterflex™ 95820-09
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Clear amber
- Resin meets USP Class VI requirements and NEMA standards
- High dielectric strength
- Sterilize: Autoclave, ethylene oxide or gamma irradiation
- Temperature range: -418 to 896°F (-250 to 480°C)
Specifica
Requisiti USP Classe VI e standard NEMA | |
1.02 mm | |
1.1 mm | |
Per l'uso come isolatore elettrico e termico, per l'erogazione di fluidi e gas o come guaina robusta per fibre di vetro | |
Confezione da 5 | |
Ambra | |
da –250 a 480 °C |
Sì | |
Poliammide | |
1.5 m | |
da –250 a 480 °C | |
Sterili | |
500 psi |