Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura stretta in HDPE color ambra
Protect light-sensitive materials during sampling, shipping or storage
37.85€ - 63.45€
Specifica
Colore | Amber |
---|---|
Materiale | HDPE |
Certificazione/Conformità | U.S. Pharmacopoeia 661 |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Finitura collo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Finitura collo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11937944
![]() |
Fisherbrand™
302005-0480 |
125 mL | 24-400 |
37.85€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 14-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11947944
![]() |
Fisherbrand™
302005-0481 |
250 ml | 24-400 |
45.90€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11947924
![]() |
Fisherbrand™
302005-0482 |
500 mL | 28-400 |
63.45€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11927914
|
Fisherbrand™
302005-0483 |
1000 ml | 38-430 |
61.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Protect light-sensitive materials during sampling, shipping or storage
- Amber high-density polyethylene
- Available in various capacities
Fisherbrand HDPE containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Compliance
Meet U.S. Pharmacopoeia 661 (Containers, Light Transmission).
Specifica
Amber | |
U.S. Pharmacopoeia 661 | |
Screw Cap |
HDPE | |
Polypropylene |