Learn More
Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Boston Round Bottles
Ideal storage for solvents, chemicals and samples. Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Boston Round Bottles are manufactured from amber colored soda glass.
47.00€ - 351.00€
Specifica
Procedura di pulizia | USP purified Water |
---|---|
Colore | Amber |
Materiale | Glass |
Colore chiusura | Bianco |
Materiale rivestimento interno | PTFE |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11744289
|
Fisherbrand™
02911999 |
60 mL | N/A | ||||||
13168063
|
Fisherbrand™
02912002 |
250 mL |
73.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13127474
|
Fisherbrand™
02911998 |
500 mL | N/A | ||||||
11754289
|
Fisherbrand™
02912000 |
1000 mL | N/A | ||||||
Descrizione
- Narrow mouth
- Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Specifica
USP purified Water | |
Glass | |
PTFE | |
Larga | |
Boston Round Bottle | |
PTFE |
Amber | |
Bianco | |
Sì | |
Rotondo | |
Polyethylene | |
Screw Cap |