Learn More
Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Boston Round Bottles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Descrizione
- Narrow mouth
- Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 33,81 once |
Procedura di pulizia | USP purified Water |
Colore | Amber |
Materiale | Glass |
Lunghezza (sistema metrico) | 101mm |
Quantità | 12/PK. |
Colore chiusura | Bianco |
Materiale rivestimento interno | PTFE |
Closure Included | Sì |